Learn More
Nickel Electro™ Creuset en nickel
Le creuset en nickel Nickel Electro™ est sans fissure et convient aux températures allant jusqu’à 350°C.
Marque: Nickel Electro™ 27
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pureté du nickel de 99,6 %
- Sans fissure
- Conductivités thermique et électrique élevées
- Faible teneur en gaz
- Faible pression de vapeur
- Remplacement économique du platine
Spécification
Nickel | |
1,5 mm | |
Oui | |
40 mm |
1 Pièce | |
30 mL | |
40 mm | |
Creuset |