Learn More
Nickel Electro™ Creuset en nickel
Le creuset en nickel Nickel Electro™ est sans fissure et convient aux températures allant jusqu’à 350°C.
Marque:  Nickel Electro™ 16
Code produit. 11449589
  • 26.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pureté du nickel de 99,6 %
  • Sans fissure
  • Conductivités thermique et électrique élevées
  • Faible teneur en gaz
  • Faible pression de vapeur
  • Remplacement économique du platine
Spécification
Spécification
Nickel
1 mm
Oui
40 mm
1 Pièce
30 mL
40 mm
Creuset