Learn More
Nickel Electro™ Creuset en nickel
Le creuset en nickel Nickel Electro™ est sans fissure et convient aux températures allant jusqu’à 350°C.
Marque:  Nickel Electro™ 6
Code produit. 11419579
  • 18.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pureté du nickel de 99,6 %
  • Sans fissure
  • Conductivités thermique et électrique élevées
  • Faible teneur en gaz
  • Faible pression de vapeur
  • Remplacement économique du platine
Spécification
Spécification
Nickel
0,5 mm
Oui
45 mm
1 Pièce
50 ml
45 mm
Creuset