Learn More
Feuille de métal en cuivre-nickel, alliage 400, 1,6 mm (0,062 po) d’épaisseur, Thermo Scientific™
194.00€ - 527.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nickel Copper foil, Alloy 400 |
---|---|
Note relative au nom | 1.6mm (0.062 in.) thick |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Ni:Cu; 67:33 wt% |
Numéro MDL | MFCD00801098 |
Forme | Feuille |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15416845
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045231.GT |
150 x 150 mm |
194.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15426845
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045231.HB |
300 x 300 mm | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Nickel Copper foil, Alloy 400 | |
Ni:Cu; 67:33 wt% | |
Feuille |
1.6mm (0.062 in.) thick | |
MFCD00801098 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351-H317
Susceptible de provoquer le cancer.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante