Learn More
Feuille de métal en cuivre-nickel, alliage 400, 0,81 mm (0,032 po) d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045169.HB
Code produit. 15496795
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Nickel Copper foil, Alloy 400
Ni:Cu; 67:33 wt%
300 x 300 mm
0.81mm (0.032 in.) thick
MFCD00801098
Feuille