Learn More
Fil de chrome-nickel, 1,0 mm (0,04 po) de dia. 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308398
Click to view available options
Quantité:
100 m
25 m
500 m
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11106-97-1
Formule moléculaire CrNi
Poids moléculaire (g/mol) 110.69
Numéro MDL MFCD00673110
Clé InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
CID PubChem 11320920
SMILES [Cr].[Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel Chromium wire
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) dia.
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Ni:Cr; 80:20 wt%
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 500 m
Nom IUPAC Chrome, nickel
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Poids ≈6.6g/m
Forme Câble