Learn More
Fil de chrome nickel, 0,2 mm (0,008 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
34.37€ - 125.00€
Identifiants chimiques
CAS | 11106-97-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CrNi |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.69 |
Numéro MDL | MFCD00673110 |
Clé InChI | VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia |
CID PubChem | 11320920 |
SMILES | [Cr].[Ni] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15442117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045057.G9 |
25 m |
34.37€
25m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15452117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045057.H4 |
100 m |
56.28€
100m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15462117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045057.H9 |
500 m | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
11106-97-1 | |
110.69 | |
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N | |
11320920 |
CrNi | |
MFCD00673110 | |
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia | |
[Cr].[Ni] |
Spécification
Nickel Chromium wire | |
11106-97-1 | |
CrNi | |
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia | |
[Cr].[Ni] | |
110.69 | |
Odorless | |
Câble |
0.2mm (0.008 in.) dia. | |
Ni:Cr; 80:20 wt% | |
MFCD00673110 | |
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N | |
Chrome, nickel | |
11320920 | |
≈0.21g/m |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H351-H317
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche