Learn More
Fil de chrome nickel, 0,143 mm (0,0056 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Matériau à haute résistivité pour l’industrie électronique
33.00€ - 167.00€
Identifiants chimiques
CAS | 11106-97-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CrNi |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.69 |
Numéro MDL | MFCD00673110 |
Clé InChI | VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia |
CID PubChem | 11320920 |
SMILES | [Cr].[Ni] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11371479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013966.H4 |
100 m |
33.00€
100m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11381479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013966.H9 |
500 m |
77.30€
500m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11391479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013966.J5 |
2000 m | |||||||
Description
High resistivity material for electronics industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
11106-97-1 | |
110.69 | |
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N | |
11320920 |
CrNi | |
MFCD00673110 | |
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia | |
[Cr].[Ni] |
Spécification
Nickel Chromium wire | |
11106-97-1 | |
CrNi | |
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia | |
[Cr].[Ni] | |
110.69 | |
Odorless | |
Câble |
0.143mm (0.0056 in.) dia. | |
Ni:Cr; 80:20 wt% | |
MFCD00673110 | |
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N | |
Chrome, nickel | |
11320920 | |
≈0.14g/m |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351-H317
Susceptible de provoquer le cancer.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only