Learn More
Lingot de nickel-chrome, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 3,175 mm (0,125 po) de longueur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
59.80€ - 253.26€
Identifiants chimiques
CAS 11106-97-1
Formule moléculaire CrNi
Poids moléculaire (g/mol) 110.69
Numéro MDL MFCD00673110
Clé InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
CID PubChem 11320920
Nom IUPAC Chrome, nickel
SMILES [Cr].[Ni]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11324488
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042368.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11334488
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042368.18
50 g
253.26€
50g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
11106-97-1
110.69
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
11320920
[Cr].[Ni]
CrNi
MFCD00673110
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
Chrome, nickel
Spécification
Nickel Chromium slug
11106-97-1
(Base des métaux)
MFCD00673110
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Chrome, nickel
11320920
Odorless
Pastille
3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Ni:Cr; 80:20 wt%
CrNi
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
[Cr].[Ni]
110.69
99.95%
≈0.22g/slug
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H351-H317
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante