Learn More
Chromite de nickel, Thermo Scientific Chemicals
76.70€ - 264.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11313587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019424.14 |
25 g |
76.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11323587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019424.22 |
100 g |
264.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
In mixing Nickel (II) Chromate with Aluminates or Cobalt Chromate, a binary compound known as a spinel is formed that is able to withstand temperatures up to 1000 °C. The products from these mixings can be used as oxidation-resistive components in airplane and space shuttle coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12018-18-7 | |
MFCD00064806 |
Spécification
Nickel chromite | |
Poudre | |
MFCD00064806 | |
226.7 |
12018-18-7 | |
NiCr2O4 | |
Insoluble in water. Soluble in hydrochloric acid. | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H350-H317
Peut provoquer le cancer.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 234-636-7
missing translation for 'rtecsNumber' : GB9000000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only