Learn More
Sulfate de nickel-ammonium hexahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11448367
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Nickel ammonium sulfate hexahydrate is used as a nickel electrolyte for electroplating and as an analytical reagent. It is also used as a soil fertilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexahydrate de sulfate de nickel-ammonium est utilisé comme électrolyte de nickel pour la galvanoplastie et comme réactif analytique. Il est également utilisé comme engrais pour les sols.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7785-20-8
Formule moléculaire H8N2NiO8S2·6H2O
Numéro MDL MFCD00150260
Synonyme Ammonium nickel sulfate hexahydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel ammonium sulfate hexahydrate
Quantité 500 g
Formule linéaire Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,6501
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 394.99 (286.90 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Densité 1.923