Learn More
Nickel Electro™ Couvercles de boîtes Nickel 201
Les couvercles de boîtes en nickel 201 Nickel Electro™ sont faits pour résister aux environnements corrosifs, ce qui les rend utiles pour maintenir la pureté du produit.
17.00€ - 24.45€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12747376
|
Nickel Electro™
543 |
60 mm |
18.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12787376
|
Nickel Electro™
548 |
90 mm |
19.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12777376
|
Nickel Electro™
546 |
85 mm |
24.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12737376
|
Nickel Electro™
541 |
55 mm |
17.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12757376
|
Nickel Electro™
544 |
70 mm |
19.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12767376
|
Nickel Electro™
545 |
75 mm |
17.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Pureté du nickel de 99,6 %
- Surface lisse
- Conductivité thermique et électrique élevée
- Faible teneur en gaz.
- Pression de vapeur faible
- Idéal pour les creusets de laboratoire capables de résister aux atmosphères de fours oxydantes de 1100°C
Spécification
Nickel | |
Couvercle de boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nickel Electro™ Couvercles de boîtes Nickel 201