Learn More
Cytiva Milieux haute performance Ni Sepharose™
Préchargé avec du Ni2+ pour une purification optimale des protéines marquées à l’histidine. Le média Ni Sepharose™ haute performance de Cytiva Lifescience™ présente une capacité de liaison et une compatibilité élevées.
407.64€ - 1389.00€
Spécification
Type de produit | Milieu de chromatographie Ni Sepharose HP |
---|---|
Plage de pH | 3 à 12 |
Granulométrie | 34 mu;m |
Type de support | Agarose réticulé à 6°% |
Contenu et stockage | 4° à 30°C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11535035
|
Cytiva
17-5268-01 |
25 ml |
407.64€
25mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11545035
|
Cytiva
17-5268-02 |
100 ml |
1389.00€
100mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fuite négligeable d’ions Ni2+
- Capacité de liaison élevée : au moins 40 mg de protéine/ml de milieu
- Compatible avec une large gamme d’agents réducteurs, détergents, dénaturants et autres additifs
- Stable (à long terme) dans la gamme de pH 3 à 12
- Granulométrie moyenne : 34 μm
Spécification
Milieu de chromatographie Ni Sepharose HP | |
34 mu;m | |
4° à 30°C |
3 à 12 | |
Agarose réticulé à 6°% | |
Ni-Sepharose |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH208-Contient Nickel. Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, Nickel