Learn More
Solution de NH4+ pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
56.65€ - 114.00€
Spécification
La solution contient | H2O |
---|---|
Concentration | 1 g/L |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12992075
![]() |
Fisher Chemical
A 004 100 |
100 mL |
56.65€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12902085
![]() |
Fisher Chemical
A 004 250 |
250 mL |
77.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12912085
![]() |
Fisher Chemical
A 004 500 |
500 mL |
114.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
H2O | |
1 g/L |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de NH4+ pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™