Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur d’activation NF-kB VI, BOT-64
Code produit. 15416459
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Un composé de benzoxathiole perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur de l’IKK-2
A cell-permeable benzoxathiole compound that acts as an IKK-2 inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 113760-29-5
Formule moléculaire C15H15NO2S
Synonyme (Z)-6,6-diméthyl-2-(phénylimino)-6,7-dihydrobenzo[d][1,3]oxathiol-4(5H)-one
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc cassé
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Un composé de benzoxathiole perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur de l’IKK-2
Poids de la formule 273,40g/mol
Sensibilité Sensible à la lumière
Solubilité Soluble dans l’éthanol ou le DMSO
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide
Clé InChI XFSSJIQCIPSBHJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)CC2=C(SC(O2)=NC2=CC=CC=C2)C(=O)C1
Nom IUPAC 6,6-dimethyl-2-(phenylimino)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-1,3-benzoxathiol-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 273.35