Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur d’activation NF-kB VI, BOT-64
Un composé de benzoxathiole perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur de l’IKK-2
139.00€ - 456.00€
Identifiants chimiques
CAS | 113760-29-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H15NO2S |
Synonyme | (Z)-6,6-diméthyl-2-(phénylimino)-6,7-dihydrobenzo[d][1,3]oxathiol-4(5H)-one |
Description
A cell-permeable benzoxathiole compound that acts as an IKK-2 inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
113760-29-5 | |
C15H15NO2S | |
(Z)-6,6-diméthyl-2-(phénylimino)-6,7-dihydrobenzo[d][1,3]oxathiol-4(5H)-one |
Spécification
Blanc cassé | |
Un composé de benzoxathiole perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur de l’IKK-2 | |
C15H15NO2S | |
(Z)-6,6-diméthyl-2-(phénylimino)-6,7-dihydrobenzo[d][1,3]oxathiol-4(5H)-one | |
Soluble dans l’éthanol ou le DMSO | |
Solide | |
CC1(C)CC2=C(SC(O2)=NC2=CC=CC=C2)C(=O)C1 | |
273.35 |
-30°C à -10°C | |
113760-29-5 | |
273,40g/mol | |
Sensible à la lumière | |
Réactif de transduction de signal | |
XFSSJIQCIPSBHJ-UHFFFAOYSA-N | |
6,6-dimethyl-2-(phenylimino)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-1,3-benzoxathiol-4-one |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche