Learn More
New Pig Boudins, rouleaux, coussins et tapis absorbants pour matières dangereuses
Stop the spread of acids and bases.
Marque: New Pig MAT310
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Stop the spread of acids and bases.
- Chemical-resistant — won't degrade or cause a dangerous reaction upon contact with corrosive spills
- Excellent for quickly diking and stopping the spread of chemical spills
- Absorb and retain most acids, bases and unknown liquids
- Can be incinerated after use to reduce waste
Spécification
Rose | |
0.833 L | |
Tampon absorbant de matières dangereuses | |
20 L x 15 in. W (50.8 x 38 cm) | |
50.8 x 38 cm (20 x 15 in) | |
50.8 cm | |
38 cm | |
3.6 kg |
28.16 oz | |
Polypropylène | |
Pour un endiguement et un arrêt rapides de la progression de déversements chimiques, absorbe les acides, les bases, les matières corrosives | |
Lourd | |
20 in. | |
15 in. | |
8 lb. |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.