Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nouveau bleu de méthylène N, double sel de chlorure de zinc, pur
Code produit. 10427780
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Absorbance (c=5mg/l; water), (c=5mg/l; water) at 0nm
Nom chimique ou matériau New Methylene Blue N, zinc chloride double salt
Formule moléculaire 0·5 ZnCl2
Numéro MDL MFCD00078135
Synonyme Basic Blue 24, C.I. 52030
Spectre IR Authentique
Lambda max. 628 to 634nm, Molar Absorption Coefficient 40000 min., 588 to 594nm, Molar Absorption Coefficient 36000 min., 284 to 290nm, Molar Absorption Coefficient 28000 min., 242 to 248nm, Molar Absorption Coefficient 16000 min.
Poids de la formule 416.04
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Marron-violet
Quantité 10 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • New Methylene Blue N, zinc chloride double salt