Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge neutre, ACS
Coloration de contraste nucléaire utile dans la plage de pH 6,8 à 8,0
34.90€ - 116.00€
Identifiants chimiques
CAS 553-24-2
Formule moléculaire C15H17ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 288.779
Numéro MDL MFCD00012651
Clé InChI PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Red 5; C.I. 50040
CID PubChem 11105
ChEBI CHEBI:86370
Nom IUPAC 8-N,8-N,3-triméthylphénazine-2,8-diamine;chlorhydrate
SMILES CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15464969
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J62643.18
50 g
34.90€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15474969
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J62643.30
250 g
116.00€
250g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Neutral Red is most commonly used for histological stain for lysosymes but has also been incorporated in investigation of viruses, as a pH indicator, determination of DNA with optical and electrochemical methods, evaluation of synthetic and naturally derived biomaterials. Neutral red can be electrochemically polymerized and used as a redox mediator. The compound once taken up by cells can be used to acertain cell viability with a excitation maximum at 470 nm and emission maximum at 580nm. It is used as a red nuclear counter stain in various cytochemical procedures. It is suitable for microscopy and microbiology and supravital staining of living blood cells. A vital dye used as an indicator and biological stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le rouge neutre est le plus couramment utilisé pour la coloration histologique des lysosymes, mais il a également été incorporé dans l’étude des virus, en tant qu’indicateur de pH, dans la détermination de l’ADN avec des méthodes optiques et électrochimiques, l’évaluation des biomatériaux synthétiques et dérivés naturellement. Le rouge neutre peut être polymérisé électrochimiquement et utilisé comme médiateur redox. Une fois pris en charge par les cellules, le composé peut être utilisé pour garantir la viabilité cellulaire dont le taux d’excitation et d’émission ne dépasse pas respectivement 470 nm et 580 nm. Il est utilisé comme une contre-coloration nucléaire rouge dans diverses procédures cytochimiques. Il est adapté à la microscopie et à la microbiologie et à la coloration supraventive des cellules sanguines vivantes. Colorant vital utilisé comme indicateur et colorant biologique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml à 25°C), abs. d’alcool (1,8 %) et cellosolve (3,75 %).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C
Spécification
Identifiants chimiques
553-24-2
288.779
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
11105
8-N,8-N,3-triméthylphénazine-2,8-diamine;chlorhydrate
C15H17ClN4
MFCD00012651
Basic Red 5; C.I. 50040
CHEBI:86370
CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Spécification
Neutral Red
553-24-2
MFCD00012651
14,6488
Soluble in water (50mg/ml at 25°C),abs. alcohol (1.8%),and cello solve (3.75%).
CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
288.779
CHEBI:86370
ACS
Poudre
290°C (decomposition)
C15H17ClN4
3918740
Basic Red 5; C.I. 50040
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
8-N,8-N,3-triméthylphénazine-2,8-diamine;chlorhydrate
11105
288.78
Noir à vert
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-035-8
missing translation for 'rtecsNumber' : SG1400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante