Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge neutre
74.10€ - 224.00€
Identifiants chimiques
CAS | 553-24-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H17ClN4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 288.779 |
Numéro MDL | MFCD00012651 |
Clé InChI | PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Basic Red 5, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride |
CID PubChem | 11105 |
ChEBI | CHEBI:86370 |
Nom IUPAC | 8-N,8-N,3-triméthylphénazine-2,8-diamine;chlorhydrate |
SMILES | CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10259550
|
Thermo Scientific Chemicals
415490250 |
25 g | Flacon en verre |
74.10€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10268473
|
Thermo Scientific Chemicals
415491000 |
100 g | Flacon en verre |
224.00€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
553-24-2 | |
288.779 | |
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N | |
11105 | |
8-N,8-N,3-triméthylphénazine-2,8-diamine;chlorhydrate |
C15H17ClN4 | |
MFCD00012651 | |
Basic Red 5, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride | |
CHEBI:86370 | |
CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl |
Spécification
Neutral Red | |
Pure | |
1 to 1.12 | |
C15H17ClN4 | |
25, 401 | |
Basic Red 5, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride | |
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N | |
CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl | |
288.779 | |
CHEBI:86370 | |
288.77 | |
Vert |
290.0°C | |
553-24-2 | |
50% min. | |
MFCD00012651 | |
15, 6573 | |
Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: 1.8% in abs. alcohol, 3.75% in cellosolve, 3.0% in ethylene glycol, practically insoluble in xylene | |
Authentique | |
8-N,8-N,3-triméthylphénazine-2,8-diamine;chlorhydrate | |
11105 | |
539 to 544nm | |
Pures | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Déclaration GHS P :
Utiliser l’équipement de protection individuelle requis.
AVERTISSEMENT :Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont exactes à notre connaissance.
RUO – Research Use Only