Learn More
Thermo Scientific™ Neuropeptide FF
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
Marque: Thermo Scientific™ J66509.M^
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
HPLC | |
-30°C to -10°C | |
1081.29 | |
1 mg | |
Phe-Leu-Phe-Gln-Pro-Gln-Arg-Phe-NH2 |
F-8-F-NH2 | |
Solid | |
Neuropeptide FF | |
RUO - research use only |
Usage exclusivement réservé à la recherche