Learn More
Thermo Scientific™ NeuCode™ Lysine-521
Augmentez le niveau de multiplexage possible grâce aux acides aminés NeuCode™ pour le marquage métabolique des protéines pour l’analyse par spectrométrie de masse.
Marque: Thermo Scientific™ A36753
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les acides aminés Thermo Scientific NeuCode augmentent le niveau de multiplexage possible pour le marquage métabolique des protéines pour l’analyse par spectrométrie de masse.
- Le marquage isotopique stable avec des acides aminés dans la culture cellulaire (méthode SILAC) est une méthode performante permettant d’identifier et de quantifier les changements différentiels relatifs dans les échantillons de protéines complexes. Le marquage métabolique NeuCode est similaire au SILAC, mais est différent dans le sens où le marquage utilise uniquement des acides aminés lourds. L’augmentation de la capacité de multiplexage des acides aminés NeuCode est possible grâce à l’utilisation de défauts de masse provenant de neutrons supplémentaires dans les isotopes stables. Ces petites différences de masse peuvent être résolues sur des spectromètres de masse à haute résolution (spectromètre de masse Thermo Scientific™ Orbitrap™ Elite™, Orbitrap™ Fusion™ Tribrid™ et Orbitrap™ Fusion™ Lumos™ Tribrid™). L’utilisation exclusive d’acides aminés lourds supprime le besoin d’incorporation à 100 % des acides aminés utilisés pour le SILAC (lourd et léger) et peut être particulièrement utile pour les études avec des cellules primaires.
- Les acides aminés NeuCode sont utilisés avec des milieux de culture cellulaire spécialisés déficients en acides aminés essentiels. La L-lysine lourde est utilisée pour l’analyse SILAC des peptides qui ont été digérés par la trypsine ou la LysC. La lysine-521 NeuCode peut être utilisée avec la L-lysine-2HCl 13C6 15N2 (lysine-602 NeuCode), la lysine-440 NeuCode et la lysine-080 NeuCode pour des expériences NeuCode quatre-plex et peut être combinée à la lysine légère et à la L-lysine 4,4,5,5-D4 pour des expériences en trois-plex.
- Efficacité du marquage — intégration de 100 % du marquage dans des protéines de cellules vivantes sans toxicité
- Compatible — peut être multiplexé avec les acides aminés SILAC existants
- Gain de temps — Il n’est pas nécessaire de marquer 100 % de l’incorporation si vous utilisez uniquement des acides aminés lourds
- Suppléments de qualité élevée — acides aminés lourds avec >98 % de pureté isotopique
Spécification
Protéine | |
Lysine | |
Conserver à température ambiante. | |
Isotope de masse de l’acide aminé | |
Solide |
NeuCode™ | |
25 mg | |
Solide | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.