Learn More
Thermo Scientific™ NeuCode™ Lysine-080
Augmentez le niveau de multiplexage possible grâce aux acides aminés NeuCode™ pour le marquage métabolique des protéines pour l’analyse par spectrométrie de masse.
Marque: Thermo Scientific™ A33613
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Efficacité du marquage : L’intégration de marqueurs efficaces à 100 % à des protéines de cellules vivantes sans toxicité
- Compatible : Peut être multiplexé avec des acides aminés SILAC existants
- Rapide : Inutile de marquer jusqu’à 100 % d’incorporation en cas d’utilisation uniquement avec des acides aminés lourds
- Compléments de haute qualité : acides aminés lourds avec une pureté isotopique de plus de 98 %
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
Pleine | |
50 mg |
Isotopes de masse d’acides aminés | |
Molécule | |
Lysine |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.