Learn More
Cytiva Anneau de réseau
Utilisé avec les colonnes XK 16 et les colonnes C 16. Les anneaux de réseau Cytiva sont conçus pour les colonnes d’un dia. int. de 16 mm, 10 μm
Marque: Cytiva 18-8761-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Filet en PP (fibre de verre renforcée) / PA
- Température de fonctionnement 4°C-60°C
- Porosité de 10 μm
Spécification
Anneau de réseau | |
1 de chaque | |
Polypropylène / fibre de verre renforcée, polyamide | |
Column Accesory |