Learn More
SPEX Certiprep™ Ensemble de plateaux à emboîter
Sécurise les échantillons pendant le processus de broyage.
Marque:  SPEX Certiprep™ 1690T
Code produit. 15350422
  • 107.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plateau qui permet de maintenir les plaques de titration solidement et empilées verticalement sur la pince réglable 1690 comme utilisé avec l’homogénéisateur MiniG de SPEX SamplePrep.
  • Plateau pour maintenir deux plaques à puits profondes empilées dans la pince 1690
Spécification
Spécification
Accessoire pour l’homogénéisateur SPEX MiniG