Learn More
Lovibond Tintometer™ Comparateur Nessleriser
Le comparateur Nessleriser Tintometer™ de Lovibond est conçu pour la correspondance des couleurs d’échantillons de couleur pâle où une longueur de trajet optique longue est souhaitable pour obtenir des résultats précis.
Marque:  Lovibond Tintometer™ 172250
Code produit. 13121671
  • 356.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le comparateur Nessleriser Tintometer™ de Lovibond est conçu pour la correspondance des échantillons de couleur pâle où un long trajet est souhaitable pour obtenir des résultats précis.
  • Comparateur de couleurs/colorimètre
  • Utilise les normes pour les disques de comparaison
  • Détermine les concentrations chimiques dans les solutions
  • Options disponibles :
    • Longueur du tube (250 mm/113 mm)
    • Éclairage (unité d’éclairage ou lumière ambiante)
    • Pistons anti-ménisque en verre DB 420
Spécification
Spécification
Nessleriser 2250
Support