Learn More
Lovibond Tintometer™ Comparateur Nessleriser
Le comparateur Nessleriser Tintometer™ de Lovibond est conçu pour la correspondance des couleurs d’échantillons de couleur pâle où une longueur de trajet optique longue est souhaitable pour obtenir des résultats précis.
Marque: Lovibond Tintometer™ 172040
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le comparateur Nessleriser Tintometer™ de Lovibond est conçu pour la correspondance des échantillons de couleur pâle où un long trajet est souhaitable pour obtenir des résultats précis.
- Comparateur de couleurs/colorimètre
- Utilise les normes pour les disques de comparaison
- Détermine les concentrations chimiques dans les solutions
- Options disponibles :
- Longueur du tube (250 mm/113 mm)
- Éclairage (unité d’éclairage ou lumière ambiante)
- Pistons anti-ménisque en verre DB 420
Spécification
Nessleriser 2250 | |
Support, unité d’éclairage de jour et tubes Nessler, 250 mm avec pistons |