Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette Nessler
En verre sodocalcique. Les tubes de Nessler Fisherbrand™ sont parfaitement adaptés aux analyses colorimétriques.
Marque: Fisherbrand™ FB68960
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tube de Nessler• Verre sodocalcique
• Base plate
Spécification
± 0.4 ml | |
Plat | |
50 ml | |
Nessler Tube |
Verre sodocalcique | |
26 mm | |
150 mm |