Learn More
Ansell Edmont™ Gants immergeables en néoprène noir Neox™
Protègent contre une large gamme d’huiles, d’acides, d’agents caustiques, d’alcools et de nombreux solvants. La forme anatomique et confortable des gants s’adapte aux contours de la main au repos. Améliore la dextérité et réduit la fatigue des mains.
Marque: Ansell Edmont™ 9928100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Revêtement en néoprène de qualité supérieure.
- Bonne résistance à tous les risques mécaniques.
- Option spéciale de gantelet isolé pour températures extrêmes avec doublure en coton matelassé, à utiliser à des températures chaudes et froides.
- Permet une manipulation intermittente dans les liquides chauds jusqu’à 180°C et une manipulation à des températures froides jusqu’à -25°C
- La forme anatomique et confortable des gants s’adapte aux contours de la main au repos.
- Améliore la dextérité et réduit la fatigue des mains.
Spécification
Néoprène | |
Néoprène | |
Gants pour immersion | |
180°C | |
Jersey de coton | |
1 paire | |
09-928 |
CATÉGORIE III, normes EN 374, EN 388: 3121, ANSI et FDA 21 CFR 177.2600 | |
Néoprène | |
09 / 928 | |
Manchette | |
Paume entièrement enduite | |
Excellente résistance aux produits chimiques à large spectre |