Learn More
Ansell Edmont™ Gants en néoprène noirs pour immersion Neox™ série 09-924
Click to view available options
Taille : 10
Description
- Revêtement en néoprène de qualité supérieure.
- Bonne résistance à tous les risques mécaniques.
- Forme de gant anatomique confortable qui suit les contours de la main au repos.
- Améliore la dextérité et réduit la fatigue des mains.
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Néoprène |
Certifications/Conformité | Norme CATÉGORIE III, EN 374, EN 388 :3121, ANSI, FDA 21 CFR 177.2600 |
Matériau de la manchette | Néoprène |
Coating Material | Néoprène |
Type de produit | Gants pour immersion |
Modèle | 09-924 |
Temperature (Metric) Max | 180°C |
Type de manchette de gant | Manchette |
Doublure | Jersey de coton |
Type de paume | Paume entièrement enduite |