Learn More
Ansell Edmont™ Gants pour produits chimiques en néoprène Scorpio™ série 09-430
Click to view available options
Taille : 10
Description
Dans les environnements où les risques mécaniques sont associés à une exposition chimique, les gants robustes en néoprène de série 09-430 offrent une protection optimale pour l’ensemble du bras.
- Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
- Revêtement en néoprène de qualité supérieure
- Revêtement en jersey de coton
- Protège contre une large gamme d’huiles, d’acides, de caustiques, d’alcools et de nombreux solvants
- Bonne résistance à tous les risques mécaniques
- Option spéciale de gants isolés avec doublure en coton matelassé, à utiliser à des températures chaudes et froides
- Permet une manipulation intermittente dans les liquides chauds jusqu’à 180°C et une manipulation à des températures froides jusqu’à -25°C
- Améliore la dextérité et réduit la fatigue dans les mains
- Certifiés FDA21 CFR 177-2600
Applications :
- Formes en relief, pliantes et poinçonnées
- Fabrication de pièces en métal, de feuilles de verre
- Opérations de fonderie
- Manipulation de matériaux avec des arêtes vives ou rugueuses
- Feuilles de traitement, bobines, tubes
- Fuites inattendues, déversements ou autres éclaboussures
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 , EN 388:2006, et EN 374:2003 :3121, ANSI, FDA 21 CFR 177.2600 |
Classification | Étalon CATÉGORIE III |
Couleur | Noir |
Finition externe | lisse |
Hand | Spécifique |
Laboratory/Cleanroom Use | Oui |
Latex Free | Oui |
Matériau | Néoprène |
Type de produit | Gants pour immersion |
Dimensions | 10 |