Learn More
Néopentylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
115.58€ - 326.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5813-64-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H13N |
Poids moléculaire (g/mol) | 87.17 |
Numéro MDL | MFCD00008134 |
Clé InChI | XDIAMRVROCPPBK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | neopentylamine, 2,2-dimethylpropylamine, 1-propanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-propylamine, 1-amino-2,2-dimethylpropane, neo-c5h11nh2, 2,2-dimethyl-1-propylamin, neo-pentylamine, neopentyl amine, 2,2-dimethylpropanamine |
CID PubChem | 79882 |
Nom IUPAC | 2,2-diméthylpropan-1-amine |
SMILES | CC(C)(C)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15254208
|
Thermo Scientific Acros
173690250 |
25 mL |
115.58€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15264208
|
Thermo Scientific Acros
173691000 |
100 mL |
326.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5813-64-9 | |
87.17 | |
XDIAMRVROCPPBK-UHFFFAOYSA-N | |
79882 | |
CC(C)(C)CN |
C5H13N | |
MFCD00008134 | |
neopentylamine, 2,2-dimethylpropylamine, 1-propanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-propylamine, 1-amino-2,2-dimethylpropane, neo-c5h11nh2, 2,2-dimethyl-1-propylamin, neo-pentylamine, neopentyl amine, 2,2-dimethylpropanamine | |
2,2-diméthylpropan-1-amine |
Spécification
Neopentylamine | |
0.7400g/mL | |
−13°C | |
96% min. (GC) | |
(CH3)3CCH2NH2 | |
MFCD00008134 | |
0.74 | |
Solubility in water: soluble. | |
CC(C)(C)CN | |
87.17 | |
87.16 |
5813-64-9 | |
79.0°C to 82.0°C | |
Authentique | |
C5H13N | |
1.403 | |
04,188 | |
neopentylamine, 2,2-dimethylpropylamine, 1-propanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-propylamine, 1-amino-2,2-dimethylpropane, neo-c5h11nh2, 2,2-dimethyl-1-propylamin, neo-pentylamine, neopentyl amine, 2,2-dimethylpropanamine | |
XDIAMRVROCPPBK-UHFFFAOYSA-N | |
2,2-diméthylpropan-1-amine | |
79882 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Porter des gants de protection
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 227-378-1
- Neopentylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.