Learn More
Bromure de néopentyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.64€ - 190.95€
Identifiants chimiques
CAS | 630-17-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.05 |
Numéro MDL | MFCD00000209 |
Clé InChI | CQWYAXCOVZKLHY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | neopentyl bromide, propane, 1-bromo-2,2-dimethyl, 1-bromo-2,2-dimethyl-propane, ccris 4895, neopentylbromde, neopentylbromide, neo-pentyl bromide, ch3 3cch2br, 3-bromo-2,2-dimethylpropyl, neopentyl bromide 5g |
CID PubChem | 12415 |
Nom IUPAC | 1-bromo-2,2-diméthylpropane |
SMILES | CC(C)(C)CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10470504
|
Thermo Scientific Acros
425720010 |
1 g | Flacon en verre |
28.64€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10515134
|
Thermo Scientific Acros
425720050 |
5 g | Flacon en verre |
62.91€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10316774
|
Thermo Scientific Acros
425720250 |
25 g | Flacon en verre |
190.95€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
630-17-1 | |
151.05 | |
CQWYAXCOVZKLHY-UHFFFAOYSA-N | |
12415 | |
CC(C)(C)CBr |
C5H11Br | |
MFCD00000209 | |
neopentyl bromide, propane, 1-bromo-2,2-dimethyl, 1-bromo-2,2-dimethyl-propane, ccris 4895, neopentylbromde, neopentylbromide, neo-pentyl bromide, ch3 3cch2br, 3-bromo-2,2-dimethylpropyl, neopentyl bromide 5g | |
1-bromo-2,2-diméthylpropane |
Spécification
Neopentyl bromide | |
97.5 | |
1.1990g/mL | |
7°C | |
C5H11Br | |
MFCD00000209 | |
neopentyl bromide, propane, 1-bromo-2,2-dimethyl, 1-bromo-2,2-dimethyl-propane, ccris 4895, neopentylbromde, neopentylbromide, neo-pentyl bromide, ch3 3cch2br, 3-bromo-2,2-dimethylpropyl, neopentyl bromide 5g | |
CC(C)(C)CBr | |
151.05 | |
151.04 |
630-17-1 | |
100.0 | |
105°C to 106°C (767.0 mmHg) | |
97.5% min. (GC) | |
(CH3)3CCH2Br | |
1.199 | |
CQWYAXCOVZKLHY-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-2,2-diméthylpropane | |
12415 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
Éviter de respirer les poussières/fumées/
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 211-132-5
- Neopentyl bromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.