Learn More
Trifluorométhanesulfonate de néodyme(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
90.45€ - 289.00€
Identifiants chimiques
CAS 34622-08-7
Formule moléculaire C3F9NdO9S3
Poids moléculaire (g/mol) 591.432
Numéro MDL MFCD00192343
Clé InChI WYRSPTDNOIZOGA-UHFFFAOYSA-K
Synonyme neodymium iii trifluoromethanesulfonate, neodymium iii triflate, neodymium trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid neodymium iii salt, nd otf 3, neodymium triflate, acmc-209i8y, neodymium 3+ ion tritriflate, neodymium perfluoromethanesulfonate, neodymium 3+ ; trifluoromethanesulfonate
CID PubChem 2733937
Nom IUPAC trifluorométhanesulfonate de néodyme(3+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Nd+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11365667
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043393.09
10 g
90.45€
10g
11375667
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043393.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Neodymium(III) trifluoromethanesulfonate is used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes and as a catalyst for dehydration of fructose, Diels-Alder reactions of cyclopentadiene and alkyl acrylates, α-amination reactions of pyrazolones, polymerization reactions of cyclosiloxanes, direct polycondensation of dicarboxylic acids and diols, regioselective reductive ring opening of benzylidene acetals, Paal-Knorr cyclocondensation and nitration of benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
34622-08-7
591.432
WYRSPTDNOIZOGA-UHFFFAOYSA-K
2733937
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Nd+3]
C3F9NdO9S3
MFCD00192343
neodymium iii trifluoromethanesulfonate, neodymium iii triflate, neodymium trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid neodymium iii salt, nd otf 3, neodymium triflate, acmc-209i8y, neodymium 3+ ion tritriflate, neodymium perfluoromethanesulfonate, neodymium 3+ ; trifluoromethanesulfonate
trifluorométhanesulfonate de néodyme(3+)
Spécification
Neodymium (III) trifluoromethanesulfonate
Poudre
MFCD00192343
Soluble in water.
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Nd+3]
591.432
591.44
1.7 g/mL
34622-08-7
C3F9NdO9S3
neodymium iii trifluoromethanesulfonate, neodymium iii triflate, neodymium trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid neodymium iii salt, nd otf 3, neodymium triflate, acmc-209i8y, neodymium 3+ ion tritriflate, neodymium perfluoromethanesulfonate, neodymium 3+ ; trifluoromethanesulfonate
WYRSPTDNOIZOGA-UHFFFAOYSA-K
trifluorométhanesulfonate de néodyme(3+)
2733937
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante