Learn More
Sulfate de néodyme(III) octahydraté, 99,999 % (REO), Thermo Scientific™
30.80€
Identifiants chimiques
CAS 13477-91-3
Numéro MDL MFCD00149803
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11374817
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
041855.04
2 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
13477-91-3
MFCD00149803
Spécification
Neodymium(III) sulfate octahydrate
13477-91-3
(REO)
14,6450
99.999%
2.85 g/mL
1176°C
Cristalline
MFCD00149803
720.78 (576.66 Anhydrous)
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-262-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante