Learn More
Sulfate de néodyme(III) octahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
71.80€ - 244.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13477-91-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Nd2(SO4)3·8H2O |
Numéro MDL | MFCD00149803 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11393768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040253.14 |
25 g |
71.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11383768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040253.22 |
100 g |
244.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as catalyst, glass, crystal and capacitors, in CRT displays to enhance contrast between reds and greens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13477-91-3 | |
Nd2(SO4)3·8H2O | |
MFCD00149803 |
Spécification
Neodymium(III) sulfate octahydrate | |
Rare Earth Oxides Content | |
Rose | |
99.9% | |
MFCD00149803 | |
720.78 (576.66 Anhydrous) | |
Pink crystals |
1176°C | |
13477-91-3 | |
Crystals | |
Nd2(SO4)3·8H2O | |
Soluble in water | |
Odorless | |
2.85 g/cm3 at 20°C |
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-262-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only