Learn More
Perchlorate de néodyme(III), solution aq. 50 % p/p, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
78.10€ - 261.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17522-69-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3NdO12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 442.58 |
Numéro MDL | MFCD00198195 |
Clé InChI | HBKMAYJLXKBOER-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | neodymium 3+ perchlorate, neodymium perchlorate, neodymium 3+ triperchlorate, neodymium 3+ ion triperchlorate ion, neodymium iii perchlorate aqueous solution |
CID PubChem | 13783607 |
Nom IUPAC | triperchlorate de néodyme(3+) |
SMILES | [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Nd+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430291
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040568.NB |
5 g |
78.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440291
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040568.ND |
25 g |
261.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Neodymium(III) perchlorate used in the preparation of complexes of phosphine oxides. Two three-dimensional frameworks composed of doubly interpenetrating networks of the same topology but different stereoisomeric structures have been constructed from self-assembly of the chiral building block, Δ- or Λ-[Nd(ntb)2]3+.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
17522-69-9 | |
442.58 | |
HBKMAYJLXKBOER-UHFFFAOYSA-K | |
13783607 | |
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Nd+3] |
Cl3NdO12 | |
MFCD00198195 | |
neodymium 3+ perchlorate, neodymium perchlorate, neodymium 3+ triperchlorate, neodymium 3+ ion triperchlorate ion, neodymium iii perchlorate aqueous solution | |
triperchlorate de néodyme(3+) |
Spécification
Neodymium(III) perchlorate | |
Liquide | |
MFCD00198195 | |
neodymium 3+ perchlorate, neodymium perchlorate, neodymium 3+ triperchlorate, neodymium 3+ ion triperchlorate ion, neodymium iii perchlorate aqueous solution | |
HBKMAYJLXKBOER-UHFFFAOYSA-K | |
triperchlorate de néodyme(3+) | |
13783607 | |
Réactif | |
Odorless |
17522-69-9 | |
Cl3NdO12 | |
UN3211 | |
Insoluble in water. | |
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Nd+3] | |
442.58 | |
550.68 (442.59 Anhydrous) | |
50% w/w aq. soln. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H271-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PERCHLORATES, INORGANIQUES, SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-821-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only