Learn More
Oxyde de néodyme(III), REacton™, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
54.10€ - 380.00€
Chemical Identifiers
CAS | 1313-97-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Nd2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 336.48 |
Numéro MDL | MFCD00011134 |
Clé InChI | PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dineodymium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3] |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11363768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040252.14 |
25 g |
54.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11373768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040252.22 |
100 g |
152.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040252.36 |
500 g |
380.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ceramic capacitors, coloring glass, carbon arc-light electrodes, color TV tubes, dehydrogenation catalyst.Neodymium(III) oxide is an inorganic compound containing inner transition metal neodymium from lanthanides series in +3 oxidation state and oxide in 2:3 ratio. It adopts a hexagonal crystal structure. It is also known as neodymium oxide, neodymiumtrioxide, neodymium(3+)oxide, neodymium sesquioxide and dineodymiumtrioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Condensateurs en céramique, verre à colorier, électrodes à lumière d’arc de carbone, tubes TV couleur, catalyseur de déshydrogénation
Chemical Identifiers
1313-97-9 | |
336.48 | |
PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3] |
Nd2O3 | |
MFCD00011134 | |
dineodymium(3+) trioxidandiide |
Specifications
Neodymium(III) oxide | |
1313-97-9 | |
(REO) | |
MFCD00011134 | |
Insoluble in water; Soluble in acids. | |
[O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3] | |
336.48 | |
99% | |
7.24 g/mL |
2272°C | |
Poudre | |
Nd2O3 | |
14,6450 | |
PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N | |
dineodymium(3+) trioxidandiide | |
336.48 | |
Reacton™ |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 215-214-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only