Learn More
Nitrure de néodyme(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339737
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25764-11-8
Formule moléculaire NNd
Poids moléculaire (g/mol) 158.249
Numéro MDL MFCD00049990
Clé InChI OVMJQLNJCSIJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme neodymium nitride, neodymium nitride ndn, neodymium iii nitride, neodymiumylidyneamine
CID PubChem 117628
Nom IUPAC nitridonéodyme
SMILES N#[Nd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium(III) nitride
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 158.25
Pourcentage de pureté 99.9%