Learn More
Nitrate de néodyme(III) hexahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
82.01€ - 285.42€
Identifiants chimiques
CAS | 16454-60-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H12N3NdO15 |
Poids moléculaire (g/mol) | 438.344 |
Numéro MDL | MFCD00149799 |
Clé InChI | VQVDTKCSDUNYBO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | neodymium nitrate hexahydrate, neodymium trinitrate hexahydrate, neodymium nitrate monohydrate, neodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, neodymium 3+ salt, hexahydrate, ksc491s0r, neodymiumnitratehexahydrate, neodymium nitrate 6-hydrate, neodymium 3+ trinitrate hexahydrate, neodymium iii nitrate hexahydrate |
CID PubChem | 204494 |
Nom IUPAC | néodyme(3+) ; trinitrate ; hexahydraté |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Nd+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11327647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012912.18 |
50 g |
82.01€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012912.30 |
250 g |
285.42€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Neodymium(III) nitrate hexahydrate is used to prepare nanoparticles of neodymium oxybromide and neodymium oxide. It is also used in coloring glasses and for doping some glass lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16454-60-7 | |
438.344 | |
VQVDTKCSDUNYBO-UHFFFAOYSA-N | |
204494 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Nd+3] |
H12N3NdO15 | |
MFCD00149799 | |
neodymium nitrate hexahydrate, neodymium trinitrate hexahydrate, neodymium nitrate monohydrate, neodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, neodymium 3+ salt, hexahydrate, ksc491s0r, neodymiumnitratehexahydrate, neodymium nitrate 6-hydrate, neodymium 3+ trinitrate hexahydrate, neodymium iii nitrate hexahydrate | |
néodyme(3+) ; trinitrate ; hexahydraté |
Spécification
Neodymium(III) nitrate hexahydrate | |
16454-60-7 | |
Cristalline | |
H12N3NdO15 | |
UN1477 | |
neodymium nitrate hexahydrate, neodymium trinitrate hexahydrate, neodymium nitrate monohydrate, neodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, neodymium 3+ salt, hexahydrate, ksc491s0r, neodymiumnitratehexahydrate, neodymium nitrate 6-hydrate, neodymium 3+ trinitrate hexahydrate, neodymium iii nitrate hexahydrate | |
VQVDTKCSDUNYBO-UHFFFAOYSA-N | |
néodyme(3+) ; trinitrate ; hexahydraté | |
204494 | |
99.9% | |
Hygroscopic |
∼40°C | |
3.0 to 4.0 | |
(REO) | |
MFCD00149799 | |
14,6450 | |
Soluble in water and alcohol. | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Nd+3] | |
438.344 | |
438.34 (330.25 Anhydrous) | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P280-P370+P378q-P501c
H272
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-153-9
missing translation for 'rtecsNumber' : OJ6125000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Neodymium(III) nitrate hexahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Neodymium(III) nitrate, hexahydrate