Learn More
Hydroxyde de néodyme(III) hydraté, 99 % (REO), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Neodymium(III) hydroxide hydrate |
Forme physique | Grumeau / poudre |
Quantité | 10 g |
Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
Numéro MDL | MFCD00049758 |
Poids de la formule | 195.26 (Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99% |