Learn More
Fluorure de néodyme(III) anhydre, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
126.00€ - 437.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13709-42-7 |
---|---|
Formule moléculaire | F3Nd |
Poids moléculaire (g/mol) | 201.24 |
Numéro MDL | MFCD00011135 |
Clé InChI | XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | neodymium(3+) trifluoride |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[Nd+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013661.14 |
25 g |
126.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11376918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013661.22 |
100 g |
437.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Neodymium(III) fluoride, anhydrous is used extensively in the preparation and study of fluorinated glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13709-42-7 | |
201.24 | |
XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K | |
[F-].[F-].[F-].[Nd+3] |
F3Nd | |
MFCD00011135 | |
neodymium(3+) trifluoride |
Spécification
Neodymium(III) fluoride | |
Anhydrous | |
Violet | |
(REO) | |
MFCD00011135 | |
XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K | |
neodymium(3+) trifluoride | |
201.24 | |
Reacton™ | |
Hygroscopic |
1410°C | |
13709-42-7 | |
Grumeau cristallin | |
F3Nd | |
Insoluble in water. | |
[F-].[F-].[F-].[Nd+3] | |
201.24 | |
99.9% | |
Odorless | |
6.5 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 237-253-3
missing translation for 'rtecsNumber' : QO9500000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only