Learn More
Fluorure de néodyme(III), anhydre, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11326308
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Neodymium(III) fluoride, is used extensively in the preparation and study of fluorinated glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13709-42-7
Formule moléculaire F3Nd
Poids moléculaire (g/mol) 201.24
Numéro MDL MFCD00011135
Clé InChI XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC neodymium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Nd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium(III) fluoride
Point de fusion 1410°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Violet
Forme physique Grumeau cristallin
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire NdF3
Informations sur la solubilité Soluble in aqueous solutions.
Poids de la formule 201.24
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 6.5 g/mL