Learn More
Hydrate de bromure de néodyme(III), REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302568
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29843-90-1
Formule moléculaire Br3Nd
Poids moléculaire (g/mol) 383.95
Numéro MDL MFCD00748137
Clé InChI LBWLQVSRPJHLEY-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC neodymium(3+) tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Nd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium(III) bromide hydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 383.97 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™