Learn More
Néodyme(III) 2,4-pentanedionate, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
71.10€ - 181.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14589-38-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H21NdO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 441.57 |
Numéro MDL | MFCD00013498 |
Clé InChI | AZTDRGMPTCCVFW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Neodymium acetylacetonate |
CID PubChem | 122177161 |
SMILES | [Nd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11382278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013184.04 |
2 g |
71.10€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11392278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013184.09 |
10 g |
181.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14589-38-9 | |
441.57 | |
AZTDRGMPTCCVFW-UHFFFAOYSA-N | |
122177161 |
C15H21NdO6 | |
MFCD00013498 | |
Neodymium acetylacetonate | |
[Nd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
Spécification
Neodymium(III) 2,4-pentanedionate | |
14589-38-9 | |
(REO) | |
MFCD00013498 | |
AZTDRGMPTCCVFW-UHFFFAOYSA-N | |
(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one ; néodyme | |
122177161 | |
99.9% |
150°C to 152°C | |
Poudre | |
C15H21NdO6 | |
Neodymium acetylacetonate | |
[Nd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O | |
441.57 | |
441.57 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 238-631-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only