Learn More
Substrat d’oxyde de néodyme et de gallium, 10 x 10 x 0,5mm, poli d’un côté, 110 orientation, Aesar Alfa™
420.00€ - 1441.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium Gallium Oxide Substrate
Note relative au nom Polished One Side
Formule moléculaire NdGaO3
Numéro MDL MFCD00210638
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11308857
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038504.KT
1 Ea. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11398847
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038504.KU
5 Ea. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Neodymium Gallium Oxide Substrate
Polished One Side
NdGaO3
MFCD00210638
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante