Learn More
Dr.Weigert™ Détergent neutralisant Neodisher™ Z
Pour neutraliser les résidus d’alcalis transportés pendant le retraitement automatisé. Le détergent neutralisant Weigert™ Neodisher™ Z est exempt de surfactants et de phosphates.
79.60€ - 127.00€
Spécification
Type de produit | Neodisher Z |
---|---|
Forme | Liquide |
pH | 3 à 2,6 |
Stérilité | Non stérile |
Composition | Acide citrique, 2-octyl-2 H-isothiazol-3-one |
Code produit | Marque | Type de conteneur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de conteneur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10140021
|
Dr.Weigert™
420233 |
Boîte (allongée) | 5 L |
79.60€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11748393
|
Dr.Weigert™
420235 |
Boîte (forme élevée) | 5 L |
127.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- À base d’acides organiques
- Non agressif pour les matériaux
- Verrerie de laboratoire dans les laboratoires médicaux, industriels et d’eau
Spécification
Neodisher Z | |
3 à 2,6 | |
Acide citrique, 2-octyl-2 H-isothiazol-3-one | |
5 L |
Liquide | |
Non stérile | |
1 à 5 ml/l |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- neodisher Z
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: citric acid, anhydrous