Learn More
Dr.Weigert™ Agent neutralisant Neodisher™ N
Se neutralise en ajoutant au premier rinçage après utilisation de détergent alcalin.L’agent neutralisant Weigert™ Neodisher™ N est économique, car il nécessite une dose de seulement 1 à 4 ml.
Marque: Dr.Weigert™ 420135
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À base d’acide phosphorique
- Le Neodisher N est utilisé pour neutraliser les résidus alcalins dans la désinfection des machines à laver
- Disponibles en flacons ou en boîtes
- A de très bonnes propriétés de rinçage
- Convient pour une utilisation avec : instruments chirurgicaux, articles d’anesthésie, récipients, chaussures chirurgicales, biberons et autres dispositifs médicaux, ainsi que verrerie de laboratoire Exempt de surfactantDosage compris entre 2 et 4 ml/l
- Facteur de titration : 0,16
Spécification
Neodisher N | |
2,2 à 1,8 | |
Acide phosphorique, acide citrique | |
Boîte | |
250 x 190 x 140 mm | |
5 L |
Liquide | |
Non stérile | |
1 à 4 ml/l | |
1,5 g/cm3 (20°C) | |
Neutralisation de tous les dépôts de résidus alcalins sur la verrerie de laboratoire ou pour le pré-nettoyage acide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- neodisher N
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: phosphoric acid, citric acid, anhydrous