Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher N
Neodisher N : détergent acidique et agent neutralisant liquide. Neutralise par ajout au premier rinçage après utilisation de détergent alcalin. Nettoyage acide automatisé des cages animales.
Marque: Dr.Weigert™ 420126
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À base d’acide phosphorique
- Le Neodisher N est utilisé pour neutraliser les résidus alcalins dans la désinfection des machines à laver
- Disponibles en flacons ou en boîtes
- A de très bonnes propriétés de rinçage
- Convient pour une utilisation avec : instruments chirurgicaux, articles d’anesthésie, récipients, chaussures chirurgicales, biberons et autres dispositifs médicaux, ainsi que verrerie de laboratoire Exempt de surfactantDosage compris entre 2 et 4 ml/l
- Facteur de titration : 0,16
Spécification
Neodisher N | |
Non stériles | |
1 à 4 ml/l | |
390 x 290 x 240 mm | |
25 kg |
Liquide | |
Acide phosphorique, acide citrique | |
Canister | |
À filtre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- neodisher N
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: phosphoric acid, citric acid, anhydrous