Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher N
Neodisher N : détergent acidique et agent neutralisant liquide. Neutralise par ajout au premier rinçage après utilisation de détergent alcalin. Nettoyage acide automatisé des cages animales.
Marque: Dr.Weigert™ 420133
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À base d’acide phosphorique
- Le Neodisher N est utilisé pour neutraliser les résidus alcalins dans la désinfection des machines à laver
- Disponibles en flacons ou en boîtes
- A de très bonnes propriétés de rinçage
- Convient pour une utilisation avec : instruments chirurgicaux, articles d’anesthésie, récipients, chaussures chirurgicales, biberons et autres dispositifs médicaux, ainsi que verrerie de laboratoire Exempt de surfactantDosage compris entre 2 et 4 ml/l
- Facteur de titration : 0,16
Spécification
Neodisher N | |
2,2 à 1,8 | |
Acide phosphorique, acide citrique | |
Boîte | |
À filtre | |
5 L |
Liquide | |
Non stérile | |
1 à 4 ml/l | |
220 x 240 x 140 mm | |
Neutralisation de tous les dépôts de résidus alcalins sur la verrerie de laboratoire ou pour le pré-nettoyage acide |
Sécurité et traitement
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: phosphoric acid, citric acid, anhydrous